Learn More
Enalaprilat D5, MedChemExpress
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
Descrizione
Enalaprilat D5 (MK-422 D5) is the deuterium labeled Enalaprilat(MK-422), which is an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Enalaprilat D5 |
| CAS | 349554-00-3 |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Forma fisica | Solid |
| Formula molecolare | C18H19D5N2O5 |
| Colore | White |
| Sinonimo | MK-422 D5 |
| SMILES | C[C@@H](C(N1CCC[C@H]1C(O)=O)=O)N[C@H](C(O)=O)CCC2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H] |
| Industry Type | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molecular Weight (g/mol) | 353.42 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.