Learn More
Enalaprilat-d5 sodium, MedChemExpress
Codice prodotto. 16402109
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
Codice prodotto. 16402109
Marca: Medchem Express HYB0231BS
MedChemExpress Enalaprilat (MK-422) D5 Sodium Salt is the deuterium labeled Enalaprilat(MK-422), which is an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor.
Enalaprilat (MK-422) D5 Sodium Salt is the deuterium labeled Enalaprilat(MK-422), which is an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor.
Specifica
Materiale o nome chimico Enalaprilat-d5 sodium
CAS 1356922-29-6
Note sul grado di purezza Research
Forma fisica Solid
Formula molecolare C18H17D5N2Na2O5
Colore White
Sinonimo MK-422-d5 sodium
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 100 mg/mL (251.64 mM)
SMILES C[C@@H](C(N1CCC[C@H]1C(O[Na])=O)=O)N[C@H](C(O[Na])=O)CCC2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H]
Industry Type COVID-19-anti-virus
Molecular Weight (g/mol) 397.39
Quantità 1 mg
Peso formulazione 397.39
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.