Learn More
Enclomiphene citrate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16404898
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16404898
Marca: Medchem Express HY118861A
MedChemExpress Enclomiphene ((E)-Clomiphene) citrate is a potent and orally active non-steroidal estrogen receptor antagonist, with antioestrogenic property. Enclomiphene citrate can be used for the research of ovarian dysfunction, testosterone deficiency, male hypogonadism and type 2 diabetes.
Enclomiphene ((E)-Clomiphene) citrate is a potent and orally active non-steroidal estrogen receptor antagonist, with antioestrogenic property. Enclomiphene citrate can be used for the research of ovarian dysfunction, testosterone deficiency, male hypogonadism and type 2 diabetes.
Specifica
Materiale o nome chimico Enclomiphene citrate
CAS 7599-79-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C32H36ClNO8
Quantità 10 mg
Sinonimo (E)-Clomiphene citratetrans-Clomiphene citrateEnclomifene citrate
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (83.60 mM)
SMILES Cl/C(C1=CC=CC=C1)=C(C2=CC=C(OCCN(CC)CC)C=C2)\C3=CC=CC=C3.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O.[(E)]
Molecular Weight (g/mol) 598.08
Peso formulazione 598.08
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.