Learn More
Ansell ENCORE™ Polyisoprene and Neoprene Hybrid Surgical Gloves
Artikelnummer. p-7250186
Klik for at se tilgængelige muligheder
Size:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Pakningsstørrelse:
50 paia
Artikelnummer. 17813802
Brand: Ansell 340105090
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Polyisoprene and neoprene surgical gloves blend comfort and durability when using as an outer glove during double gloving.
  • ASTM D6978, ASTM F739 certified
  • HYBRID Technology blend of polyisoprene and neoprene offers the best of both materials, combining durability with latex-like comfort
  • Natural, semi-transparent glove, ideal to be used as an outer glove when double gloving with a colored underglove for fast and easy glove breach detection
  • Non-latex to eliminate the risk of latex Type I allergy
  • Free of zinc 2-mercaptobenzothiazole, diphenylguanidine, and cetylpyridinium chloride to minimize risk of chemical Type IV allergies and sensitivities to these chemical accelerators
Tekniske data
Certificazione/Conformità ASTM D6978, ASTM F739, ISO 10282
Certifications/Compliance (Europe) EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free No
Applicazioni Healthcare
AQL 0.65
Colore Natural
Monouso Single-use
Finitura esterna Partially Textured
Finger Thickness (English) 8.27 ±1.18 mil
Finger Thickness (Metric) 0.21 ±0.03 mm
Hand Specific
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free
Materiale Polyisoprene, Neoprene
Palm Thickness (English) 7.48 ±1.18 mil
Palm Thickness (Metric) 0.19 ±0.03 mm
Powdered Powder Free
Size 9
Sterilità Sterile
Spessore (sistema imperiale) 7.48 ±1.18 mil
Spessore (sistema metrico) 0.19 ±0.03 mm
Modello ENCORE-340105
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 306 mm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.