Learn More
OHAUS Endeavor 5000 Light Duty Shakers
Codice prodotto. p-200009506 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Intervallo di velocità:
100 to 1200 rpm
100 to 800 rpm
50 to 300 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17921282
Marca: OHAUS 30770916
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Digital Light Duty Orbital Shakers intended for everyday shaking
  • Budget-Friendly: Aluminum tray with 11 mounting points for accessories and non-slip rubber mat included.
  • Ready to attach a wide variety of available accessories to customize for low to mid volume applications.
  • Budget-Friendly: Aluminum tray with hardware to secure microplates and deepwell plates on e-E51LDMP03.
  • Programmable: Save time with the on-board programming feature, multi-step programs can be created, stored and run easily.
  • Data logging and control: Remote function permits PC control and data transfer.
  • Suitable for use in incubators (excl. CO2), cold rooms and CO2 environment within the stated temperature and RH range.
  • Advanced microprocessor control slowly ramps the shaker tray up to the desired speed and avoids splashing.
  • Integrated overload and unbalanced detection to protect samples.
  • Bright, backlit LCD display with timer for speed and time.
  • Green indicator light illuminates when unit is shaking.
  • Visual and audio alarm when timer counts down to zero or an error occurs.
  • Durable chemical-resistant polymer housing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbita 20 mm
Capacità portata carico (sistema metrico) 4 kg
Accuratezza del controllo della velocità ±2 rpm, Above 100 rpm ±2% of set speed
Intervallo di velocità 50 to 300 rpm
Tensione 24 V
Amperaggio 1.25 A
Rotazione Orbital, 20 mm
Capacità Up to 3 x 1 L flasks
Product Type Open Air Shakers
Certificazione/Conformità CE, TUV
Controllo della temperatura No
Dimensioni della piattaforma (L x P) 300 x 222 mm
Dimensioni (L x P x A) 420 x 262 x 119 mm
Altezza (sistema imperiale) 4.7 in.
Altezza (sistema metrico) 119 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 16.5 in.
Lunghezza (sistema imperiale) piattaforma 11.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 420 mm
Lunghezza (sistema metrico) piattaforma 300 mm
Larghezza (sistema imperiale) 10.3 in.
Larghezza (sistema imperiale) piattaforma 8.75 in.
Larghezza (sistema metrico) 262 mm
Larghezza (sistema metrico) piattaforma 222 mm
Peso (sistema imperiale) 16.5 lb.
Peso (sistema metrico) 7.5 kg
Tipo di unità di controllo Digitale
Descrizione Shaker Orbital e-E51LD0420 EU
Display Custom Backlit LCD
Intervallo di umidità 80% RH, Non-condensing
Condizioni di esercizio -10°C to 40°C, 80% RH, Non-condensing
Intervallo temporizzatore 1 minute to 99 hours and 59 minutes