Learn More
Tocris Bioscience™ Endothelin 3 (human, rat)
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18024472
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
Codice prodotto. 18024472
Marca: Tocris Bioscience™ 1162/100U
Potent vasoconstrictor
Endothelin 3 (human, rat) is an endogenous neuropeptide and potent vasoconstrictor. Displays selectivity for the putative ETC endothelin receptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Endothelin 3 (human, rat)
Peso molecolare 2643
Product Type Endothelin 3 (human, rat)
Quantità 100 μg
Sequenza Cys-Thr-Cys-Phe-Thr-Tyr-Lys-Asp-Lys-Glu-Cys-Val-Tyr-Tyr-Cys-His-Leu-Asp-lle-Ile-Trp
For Research Use Only