Learn More
Endoxifen (Z-isomer), MedChemExpress
Codice prodotto. 16450078
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
Codice prodotto. 16450078
Marca: Medchem Express HY18719
MedChemExpress Endoxifen Z-isomer is the most important Tamoxifen metabolite responsible for eliciting the anti-estrogenic effects of this drug in breast cancer cells expressing estrogen receptor-alpha (ERα).
Endoxifen Z-isomer is the most important Tamoxifen metabolite responsible for eliciting the anti-estrogenic effects of this drug in breast cancer cells expressing estrogen receptor-alpha (ERα).
Specifica
Materiale o nome chimico Endoxifen (Z-isomer)
CAS 112093-28-4
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C25H27NO2
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (133.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C(/C(C2=CC=C(OCCNC)C=C2)=C(C3=CC=CC=C3)\CC)C=C1.[Z]
Molecular Weight (g/mol) 373.49
Peso formulazione 373.49
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.