Learn More
Brady™ Engraved Plate Replacement Labels for BradyPrinter i5100, i7100, and PR Plus
Engraved Plate Replacement labels for use with Thermal Transfer Portable Printers.
675.00€ - 1495.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Colore | Silver |
Finitura | Gloss |
Materiale | Polyethylene Foam Laminate Polyester |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Ripetizione verticale (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Ripetizione verticale (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12332538
|
Brady™
805803 |
8 mm | 11 mm | 27 mm |
675.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 28-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12379108
|
Brady™
620443 |
50 mm | 52.7 mm | 100 mm |
1495.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 10-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Silver engraved plate replacement labels for use in data and electrical labeling.
Specifica
Not Autoclavable | |
Silver | |
Polyethylene Foam Laminate Polyester | |
Non-sterile | |
BradyPrinter i5100 and i7100, BradyPrinter PR Plus Series Label Printers, THT 76 mm Core Printers | |
-40°C to +100°C |
Permanent Acrylic | |
Gloss | |
Thermal Transfer | |
Data, Telecommunications and Electrical Labeling, General Identification | |
1 | |
0.65 mm |