Learn More
Tocris Bioscience™ Entacapone
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30001556
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 30001556
Marca: Tocris Bioscience™ 4720/10
Potent COMT inhibitor; blocks α-synuclein aggregation
Potent catechol O-methyltransferase (COMT) inhibitor (IC50 values are 14.3, 20.1 and 73.3 nM for rat liver soluble COMT, total COMT and membrane-bound COMT respectively). Increases bioavailability of levodopa when given as an adjunct therapy for Parkinson's disease. Inhibits α-synuclein aggregation in an in vitro assay; blocks α-synuclein-induced cell death in PC-12 cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 130929-57-6
Formula molecolare C14H15N3O5
Specifica
Materiale o nome chimico Entacapone
Quantità 10 mg
Peso formulazione 305.29
Purezza >99%
Peso molecolare 305.29