Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Enterobacteria Enrichment Broth-Mossel
Click to view available options
Peso riempimento:
100-101.5 g
Formato:
125 mL sirop bottle
Quantità:
10 x 100 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
Bottled media for Enterobacteria enrichment media complying with EP/USP/JP/BP specification.
Specifica
Specifica
| ATCC® | ARTG |
| Certificazione/Conformità | EP/USP/JP/BP |
| Colore | Green |
| Content And Storage | 2 to 25°C |
| Formato | 125 mL sirop bottle |
| Manufacturing Origin | United Kingdom |
| Product Type | Broth |
| Peso riempimento | 100-101.5 g |
| Tipo di imballaggio | 10 sirop bottles with screw cap closures in a box. |
| Quantità | 10 x 100 mL |