Learn More
Sartorius Entris™ II Advanced Analytical Balances with Country-Specific Verification
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Capacità:
60 g
120 g
220 g
320 g
Descrizione:
Verified
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Entris™ II Advanced balances - Quality, Value, and Consistency
- For accurate weighing results that can be trusted time after time
- Simplifies balance leveling with built-in real-time level support
- Increases reliability of weighing results using integrated protection systems
- Controlled access to balance settings with user management
- Gapless documentation thanks to CalAuditTrail
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE Certificate |
| Tipo di collegamento | D-sub connector, 9-pin; USB UTL; USB Device |
| Descrizione | Verified |
| Capacità | 120 g |
| Tipo di display | Intuitive Graphic Touch Technology |
| Leggibilità | 0.1 mg |
| Materiale | Glass, PBT, Stainless Steel |
| Modello | Electronic Analytical Balance |
| Tempo di stabilizzazione | ≤1.5 sec. |
| Tensione | 100/240 V (±10%) |
| Vedi altri risultati |