Learn More
Sartorius Entris™ II Advanced Precision Balances with Country-Specific Verification
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Capacità:
10,200 g
12,200 g
1200 g
220 g
2200 g
320 g
3200 g
420 g
4200 g
5200 g
620 g
6200 g
820 g
8200 g
Leggibilità:
1 mg
10 mg
100 mg
Descrizione:
Verified
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Entris™ II Advanced Balances - Quality, Value, and Consistency
- For accurate weighing results that can be trusted time after time
- Simplifies balance leveling with built-in, real-time level support
- Increases reliability of weighing results using integrated protection systems
- Controlled access to balance settings with user management
- Gapless documentation thanks to CalAuditTrail
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE Certificate |
| Tipo di collegamento | D-sub connector, 9-pin; USB UTL; USB Device |
| Descrizione | Verified |
| Capacità | 620 g |
| Tipo di display | Intuitive Graphic Touch Technology |
| Leggibilità | 1 mg |
| Materiale | Glass, PBT, Stainless Steel |
| Modello | Electronic Precision Balance |
| Tempo di stabilizzazione | ≤1.0 seconds |
| Tensione | 100/240 V (± 10%) |
| Vedi altri risultati |