Learn More
Sartorius™ Entris™ II Essential Precision Balance
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Capacità:
220 g
320 g
420 g
600 g
620 g
650 g
820 g
1.2 kg
2.2 kg
3.2 kg
4.2 kg
5.2 kg
6.2 kg
6200 g
8.2 kg
Leggibilità:
1 mg
10 mg
100 mg
1000 mg
Unit Size:
1 unità
Calibrazione:
Internal
Description
La linea di bilance Entris™ II Essential garantisce risultati estremamente accurati grazie alla tecnologia delle celle di pesatura monolitiche, offre il più rapido tempo di stabilizzazione della categoria grazie all'impiego di sensori di pesatura all'avanguardia ed è caratterizzata da un'elevata resistenza chimica.
- High quality standards engineered in Germany
- Excellent repeatability with rectangular weighing pan
- Overload protection
- Rugged design weighs up to a pre-set amount
- High chemical resistance
- Crafted from hard-wearing polybutylene terephthalate (PBT), stainless steel and glass
- Prevents cross contamination
- Wipe-clean design
- Easy-to-remove parts
- Effective draft shield
- Minimizes weighing errors caused by electrostatically charged samples using specially coated glass parts
- Some models are equipped with isoCAL (internal calibration and adjustment) for total assurance of accurate weighing results
- Assures (SOP) compliant operation with self-notification if calibration is outside the normal range
- Combines intuitive, wear resistant LED and touch technology
- Plug-and-play convenience
- Data output for dynamic weighing applications
- Easily adapts to your ambient conditions
- 12 built-in applications
- GLP / GMP compliant printout
- Modern connectivity methods
- Password protection for secure operation
Specifications
Specifications
| Certificazione/Conformità | CSA number 80000336/CE certificate |
| Tipo di collegamento | 9 Pin USB C |
| Capacità | 6.2 kg |
| Tipo di display | Intuitive Graphic Touch Technology |
| Leggibilità | 1000 mg |
| Include | Supporto vaschetta, schermatura telaio, unità di alimentazione con adattatori CA specifici per paese, istruzioni di funzionamento, ammortizzatore |
| Materiale | PBT, Glass, Stainless Steel |
| Modello | Bilance elettroniche con carica dall'alto |
| Ripetibilità | 1000 mg |
| Tempo di stabilizzazione | 0.9 sec. |
| Show More |