Learn More
Sartorius™ Entris™ II Essential Precision Balance
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16344718 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Capacità:
220 g
320 g
420 g
600 g
620 g
650 g
820 g
1.2 kg
2.2 kg
3.2 kg
4.2 kg
5.2 kg
6.2 kg
6200 g
8.2 kg
Leggibilità:
1 mg
10 mg
100 mg
1000 mg
Dimensione della confezione:
1 unità
Calibrazione:
Internal
Codice prodotto. 16344718
Marca: Sartorius™ BCE4231S
La linea di bilance Entris™ II Essential garantisce risultati estremamente accurati grazie alla tecnologia delle celle di pesatura monolitiche, offre il più rapido tempo di stabilizzazione della categoria grazie all'impiego di sensori di pesatura all'avanguardia ed è caratterizzata da un'elevata resistenza chimica.
  • High quality standards engineered in Germany
  • Excellent repeatability with rectangular weighing pan
  • Overload protection
  • Rugged design weighs up to a pre-set amount
  • High chemical resistance
  • Crafted from hard-wearing polybutylene terephthalate (PBT), stainless steel and glass
  • Prevents cross contamination
  • Wipe-clean design
  • Easy-to-remove parts
  • Effective draft shield
  • Minimizes weighing errors caused by electrostatically charged samples using specially coated glass parts
  • Some models are equipped with isoCAL (internal calibration and adjustment) for total assurance of accurate weighing results
  • Assures (SOP) compliant operation with self-notification if calibration is outside the normal range
  • Combines intuitive, wear resistant LED and touch technology
  • Plug-and-play convenience
  • Data output for dynamic weighing applications
  • Easily adapts to your ambient conditions
  • 12 built-in applications
  • GLP / GMP compliant printout
  • Modern connectivity methods
  • Password protection for secure operation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificazione/Conformità CSA number 80000336/CE certificate
Tipo di collegamento 9 Pin USB C
Capacità 420 g
Tipo di display Intuitive Graphic Touch Technology
Leggibilità 1 mg
Include Supporto vaschetta, schermatura telaio, unità di alimentazione con adattatori CA specifici per paese, istruzioni di funzionamento, ammortizzatore
Materiale PBT, Glass, Stainless Steel
Modello Bilance elettroniche con carica dall'alto
Ripetibilità 1 mg
Tempo di stabilizzazione 1 sec.
Tipo No Internal Calibration
Lunghezza (sistema metrico) 317 mm
Larghezza (sistema metrico) 219 mm
Altezza (sistema metrico) 345 mm
Peso (sistema metrico) 8.10 kg
Requisiti elettrici ±
Legal for Trade Class I