Learn More
Memmert™ Entry Port 23 mm for IN55, Standard Position Right Side Center/Center
Codice prodotto. 17557825 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
IN55 Incubator
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17557825
Marca: Memmert™ IN55F2
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Optional entry port for Memmert Incubators.
  • Entry port with 23 mm diameter
  • Flap and stopper closure
  • Standard position right side center/center
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) IN55 Incubator
Tipo Entry Port
Diametro (sistema metrico) 23 mm