Learn More
Sampling Systems™ Enviro Dipper Set
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
300 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Hand reel incorporates a built in ratchet mechanism and brake
Specifica
Specifica
| Product Type | Dipper |
| Materiale | Stainless Steel |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Include | Stainless Steel Bucket, Hand Reel with String, Polypropylene Rope (50 m) |
| Capacità (sistema imperiale) | 10.1 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 300 mL |
| Monouso | Reusable |
| Graduato | No |
| Sterilità | Non-sterile |