Learn More
H-B Instrument™ Termometri in vetro con liquido interno H-B™ Enviro-Safe™ per uso generico
Codice prodotto. 13079132 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
–Da 10 a 150 °C
–Da 10 a 225 °C
–Da 1  a 61 °C
Da -10 ° a +150 °C
Lunghezza (sistema metrico) complessiva:
200 mm
350 mm
420 mm
Tipo di immersione:
Parziale
Totale
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13079132
Marca: H-B Instrument™ B605040100
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
I termometri con certificazione ecologica sostituiscono quelli con il mercurio pericoloso.
  • Termometri certificati Earth friendly, EnviroKleen™
  • Con liquido verde, atossico, biodegradabile, Enviro-Safe™ e vetro bianco senza piombo
  • Conformi alle normative governative, industriali e didattiche sull'acquisto di prodotti “ecologici”
Applicazioni:
Ideali per l'uso in laboratori chimici/petrolchimici, università, istituti di ricerca, lavorazione di alimenti e bevande, settori farmaceutico e medico, produzione di latticini, birre e distillerie.
Order Info
Se è richiesto un rapporto di calibrazione del termometro singolo, sono disponibili termometri calibrati in fabbrica o servizi di calibrazione personalizzati.
Certifications
I termometri con numero di serie individuale sono tracciabili secondo gli standard NIST; includono una dichiarazione di accuratezza e tracciabilità multilingue.
Compliance
Prodotti e testati dal team di qualità degli Stati Uniti.
Specifica
Certificazione/Conformità NIST, DKD/PTB, ANSI/SAMA Z236.1-1983, ASTM, ISO/IEC 17025:2005, A2LA
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per l'uso in laboratori chimici/petrolchimici, università, istituti di ricerca, lavorazione di alimenti e bevande, settori farmaceutico e medico, produzione di latticini, birre e distillerie
Tipo di immersione Totale
Lunghezza (sistema imperiale) complessiva 7,9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Lunghezza (sistema metrico) complessiva 200 mm
Materiale Vetro
Product Type Termometro
Temperatura max (sistema metrico) 150°C
Min. Temperature (Metric) -10°C
Temperature Range (Metric) –Da 10 a 150 °C
Calibrated Sì
Accuracy ±1 °C, ±1,5 °C sopra 110 °C
Suddivisione 1 °C