Learn More
H-B Instrument™ Termometri in vetro con liquido interno H-B™ Enviro-Safe™ per uso generico
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
–Da 10 a 150 °C
–Da 10 a 225 °C
–Da 1 a 61 °C
Da -10 ° a +150 °C
Lunghezza (sistema metrico) complessiva:
200 mm
350 mm
420 mm
Tipo di immersione:
Parziale
Totale
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Termometri certificati Earth friendly, EnviroKleen™
- Con liquido verde, atossico, biodegradabile, Enviro-Safe™ e vetro bianco senza piombo
- Conformi alle normative governative, industriali e didattiche sull'acquisto di prodotti “ecologici”
Ideali per l'uso in laboratori chimici/petrolchimici, università, istituti di ricerca, lavorazione di alimenti e bevande, settori farmaceutico e medico, produzione di latticini, birre e distillerie.
Order Info
Se è richiesto un rapporto di calibrazione del termometro singolo, sono disponibili termometri calibrati in fabbrica o servizi di calibrazione personalizzati.
Certifications
I termometri con numero di serie individuale sono tracciabili secondo gli standard NIST; includono una dichiarazione di accuratezza e tracciabilità multilingue.
Compliance
Prodotti e testati dal team di qualità degli Stati Uniti.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Termometri con numero di serie univoco e conformi agli standard NIST, includono una dichiarazione di accuratezza e tracciabilità in più lingue. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideali per l'uso in laboratori chimici o petrolchimici, università, istituzioni scientifiche, lavorazioni di alimenti e bevande, industria farmaceutica e medica, caseifici, birrifici e, distillerie. |
| Tipo di immersione | Parziale |
| Lunghezza (sistema imperiale) complessiva | 7,9 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) complessiva | 200 mm |
| Temperatura max (sistema metrico) | 150°C |
| Min. Temperature (Metric) | -10°C |
| Temperature Range (Metric) | Da -10 ° a +150 °C |
| Accuracy | ±1 °C, ±1,5 °C sopra 110 °C |
| Suddivisione | 1 °C |
| Vedi altri risultati |