Learn More
Cytiva Envirochek™ Polyester HV Sampling Capsule
Click to view available options
N. per confezione:
1/Ea.
25/Pk., Individually Bagged
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
Descrizione
- Approved for concentration and recovery of Cryptosporidium oocysts and Giardia cysts from up to 50 L of water according to EPA method 1623.1, with a faster, safer, and simpler protocol than other methods including processing of up to 8 samples at once using our shaker
Specifica
Specifica
| Descrizione | Urethane Adhesive |
| Materiale (membrana) | Spun Polypropylene |
| Dimensione del poro | 1 μm |
| Sterilità | Non-sterile |
| Area di filtraggio | 1300 cm2 |
| Materiale alloggiamento | Polycarbonate |
| N. per confezione | 25/Pk., Individually Bagged |
| Stile uscita | Straight Hose Barb |