Learn More
Cytiva Envirochek™ Polyester HV Sampling Capsule
Codice prodotto. 17174221
Click to view available options
N. per confezione:
1/Ea.
25/Pk., Individually Bagged
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
Codice prodotto. 17174221
Marca: Cytiva 12099
Envirochek™ HV capsules are approved for concentration and recovery of Cryptosporidium oocysts and Giardia cysts.
  • Approved for concentration and recovery of Cryptosporidium oocysts and Giardia cysts from up to 50 L of water according to EPA method 1623.1, with a faster, safer, and simpler protocol than other methods including processing of up to 8 samples at once using our shaker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Urethane Adhesive
Materiale (membrana) Spun Polypropylene
Dimensione del poro 1 μm
Sterilità Non-sterile
Area di filtraggio 1300 cm2
Materiale alloggiamento Polycarbonate
N. per confezione 1/Ea.
Stile uscita Straight Hose Barb