Learn More
Cytiva Envirochek™ Supor™ Sampling Capsule
Codice prodotto. 17184221
Click to view available options
N. per confezione:
1/Ea.
25/Pk., Individually Pagged
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
Codice prodotto. 17184221
Marca: Cytiva 12107
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Envirochek™ capsules are approved for concentration and recovery of Cryptosporidium oocysts and Giardia cysts in water.
  • Approved for concentration and recovery of Cryptosporidium oocysts and Giardia cysts in water according to EPA method 1623.1, with a faster, safer, and simpler protocol than other methods including processing of up to 8 samples at once using our shaker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Urethane Adhesive
Materiale (membrana) Hydrophilic PES
Dimensione del poro 1 μm
Sterilità Non-sterile
Area di filtraggio 1300 cm2
Materiale alloggiamento Polycarbonate
N. per confezione 25/Pk., Individually Pagged
Stile uscita Straight Hose Barb