Learn More
Jenway™ Environmental pH electrode with S7 connector for use with Model 430
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) gambo:
120 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Type: Combination
- End Type: Bulb
- pH Range: 0-11
- Temperature Range: 0 to 50°C
- Body Material: Glass
Specifica
Specifica
| Descrizione | Combination, Sealed |
| Giunzione | Annular Ceramic |
| Materiale | Glass Body |
| Intervallo di pH | 0 to 11 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Measurements at low temperatures or in solutions of low ionic strength. |
| Riferimento interno | HgCl |
| Punto isopotenziale | 0±20mV |
| Tempo di risposta | 95% of final reading in 10 seconds |
| Inclinazione | 59.16 mV ±3mV at 25°C |
| Tipo di punta | Bulb |
| Vedi altri risultati |