Learn More
Enzymatic Digest Casein Hydrolysate
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
11.3 kg (25 lb.)
2.2 kg (5 lb.)
Dimensione della confezione:
2268g
25lb
Descrizione
- Synonym: Peptones
- pH: 6.6 to 7.5
- CAS: 65072-00-6
- MDLNumber: MFCD00282824
Specifica
Specifica
| Nome | Casein hydrolysate |
| Intervallo di pH | 6.6 to 7.5 |
| Quantità | 11.3 kg (25 lb.) |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Forma | Powder |