Learn More
Enzyme storage buffer in TBS and glycerol, autoclaved, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7042658
Click to view available options
Quantità:
125 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
125mL
250mL
Codice prodotto. 15490297
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J63264.=E
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For frozen storage of enzymes
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Enzyme storage buffer in TBS and glycerol
Forma fisica Liquid
Quantità 125 mL