Learn More
Thermo Scientific Chemicals Eosin B, pure, high purity, biological stain
Codice prodotto. p-29932 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10174660
Marca: Thermo Scientific Chemicals 229650250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Eosin B, C20H6Br2N2Na2O9, CAS Number-548-24-3, 4', 5'-Dibromo-2', 7'-dinitrofluorescein, 4',5'-Dibromo-2',7'-dinitrofluorescein, disodium salt, Eosin Bluish, 100g, 0.96 to 1.22, 19, 233, Brown, 208-943-1, 624.06, Pure, Danger, GHS H Statement: Causes serious eye damage. | CAS: 548-24-3 | C20H6Br2N2Na2O9 | 624.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 548-24-3
Formula molecolare C20H6Br2N2Na2O9
Numero MDL MFCD00005041
Sinonimo 4',5'-Dibromo-2',7'-dinitrofluorescein, disodium salt, 4', 5'-Dibromo-2', 7'-dinitrofluorescein, Eosin Bluish
Specifica
Materiale o nome chimico Eosin B
Rapporto di assorbimento 0.96 to 1.22
Beilstein 19, 233
Indice di Merck 15, 3657
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 511 to 520nm (in water + 1% Na2CO3)
Peso formulazione 624.06
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Colore Brown
Quantità 25 g
Forma fisica Crystalline Powder