Learn More
Eosin Y (Disodium Salt), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10031503
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10031503
Marca: Fisher BioReagents BP241925
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Eosin Y is used in microbiological differential media or as a biological stain.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17372-87-1
Formula molecolare C20H12Br4Na2O8
Molecular Weight (g/mol) 745.904
InChI Key MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo Eosine Yellowish, Acid Red 87
PubChem CID 91886399
IUPAC Name disodium;2-(2,4,5,7-tetrabromo-3-oxido-6-oxoxanthen-9-yl)benzoate;trihydrate
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Eosin Y
Punto di fusione 300°C
Nota nome Disodium Salt
Bio. Comm. colorazione Certificazione Pass Test
Contenuto di colorante 88% min.
Intervallo percentuale saggio ≥88%
Indice di Merck 15, 3658
Peso formulazione 691.85
Imballaggio Glass Bottle
Densità 1.018g/cm³
N. indice colori 45380
Colore Brown/Red
pH 7 to 10
Quantità 25 g
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Eosin Y