Learn More
Thermo Scientific Chemicals Eosin Y, pure, Indicator grade
Codice prodotto. 10206310 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
250g
25g
Codice prodotto. 10206310
Marca: Thermo Scientific Chemicals 201931000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 17372-87-1 | C20H12Br4Na2O8 | 745.904 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17372-87-1
Formula molecolare C20H12Br4Na2O8
Molecular Weight (g/mol) 745.904
Numero MDL MFCD00005040
InChI Key MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo 2';,4';,5';,7';-Tetrabromofluorescein, disodium salt, Eosin Yellowish, 2';, 4';, 5';
PubChem CID 91886399
IUPAC Name disodium;2-(2,4,5,7-tetrabromo-3-oxido-6-oxoxanthen-9-yl)benzoate;trihydrate
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Eosin Y
Punto di fusione >300.0°C
Beilstein 19, IV, 2917
Indice di Merck 15, 3658
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: sparingly soluble in alcohol, insoluble in diethyl ether
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 511 to 519nm
Peso formulazione 691.85
Perdita all'essiccatura 10% max.
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Estinzione specifica 1100 min. (lambda max, 0.001M Na2CO3) on dried substance
Gravità specifica 1.018
Spettrometria UV Complies
Densità 1.0180g/mL
Colore Brown/Red
Quantità 100 g
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Eosin Y
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Acid red 87