Learn More
Eotaxin Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | Eotaxin |
|---|---|
| Concentrazione | 0.13 mg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16819093
|
Proteintech
11786-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16809093
|
Proteintech
11786-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This gene is one of several Cys-Cys (CC) cytokine genes clustered on the q-arm of chromosome 17. Cytokines are a family of secreted proteins involved in immunoregulatory and inflammatory processes. The CC cytokines are proteins characterized by two adjacent cysteines. The cytokine encoded by this gene displays chemotactic activity for eosinophils, but not mononuclear cells or neutrophils. This eosinophil specific chemokine assumed to be involved in eosinophilic inflammatory diseases such as atopic dermatitis, allergic rhinitis, asthma and parasitic infections.Specifica
| Eotaxin | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| P51671 | |
| 6356 | |
| Eotaxin Fusion Protein Ag2398 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| CCL11 |
| 0.13 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| C C motif chemokine 11, CCL11, Eosinophil chemotactic protein, Eotaxin, SCYA11, Small inducible cytokine A11 | |
| CCL11 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |