Learn More
EPA Method 531.1 Carbamate Pesticide Mixture 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Aldicarb∣Aldicarb-sulfone∣Aldicarb-sulfoxide∣Carbaryl∣Carbofuran∣Carbofuran-3-hydroxy∣Methiocarb∣Methomyl∣Oxamyl∣Propoxur |
| CAS | 116-06-3, 1646-88-4, 1646-87-3, 63-25-2, 1563-66-2, 16655-82-6 |
| Nomi componenti o analita | Aldicarb∣Aldicarb-sulfone∣Aldicarb-sulfoxide∣Carbaryl∣Carbofuran∣Carbofuran-3-hydroxy∣Methiocarb∣Methomyl∣Oxamyl∣Propoxur |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Quantità | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Aldicarb 100 μg/mL∣Aldicarb-sulfone 100 μg/mL∣Aldicarb-sulfoxide 100 μg/mL∣Carbaryl 100 μg/mL∣Carbofuran 100 μg/mL∣Carbofuran-3-hydroxy 100 μg/mL∣Methiocarb 100 μg/mL∣Methomyl 100 μg/mL∣Oxamyl 100 μg/mL∣Propoxur 100 μg/mL |