Learn More
Fisherbrand™ Fiala in vetro con collo a vite EPA
Codice prodotto. 11550585 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
20 ml
30 ml
40 mL
40 ml
60 mL
Colore:
Amber
Ambra
Clear
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11550585
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ampia gamma di fiale EPA in vetro trasparente e ambrato.
  • EPA Vials can be delivered with a certificate of cleanliness
  • EPA Vials can be obtained with any type of Screw Seal ND24 already screwed on
  • Clear and amber glass
  • Available in 20mL, 30mL, 40mL and 60mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Screw Neck
Colore Amber
Diametro (sistema metrico) esterno 27.5 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 60 mL
Da utilizzare con (applicazione) TOC (EPA)
Stile filo 24-400
Altezza (sistema metrico) 140 mm