Learn More
Thermo Scientific™ Fiale per scintillazione, EPA e TOC con chiusure
Codice prodotto. 12488646
Click to view available options
Colore:
Amber
Bianco
Clear
Trasparente
Descrizione:
24-400 EPA Screw Cap
24-400 EPA Screw Vial, 40 mL
EPA Screw Vial Assembled Kit
EPA Screw Vial Assembled Kit Vials/Septa/Caps, 40 mL
EPA Screw Vial Convenience Kit
Fiala con tappi rivestiti con lamina
Fiala trasparente per TOC con tappo, tappo aperto TOC 20 ppb
TOC clear vial with cap cover, open top cap TOC 10ppb, 40 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 500
pezzi 72
Codice prodotto. 12488646
Marca: Thermo Scientific™ B7950B
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per risparmiare tempo nella preparazione dei campioni. Le fiale con tappo a vite in EPA ThermoScientific sono disponibili in tre livelli per soddisfare i requisiti di qualsiasi applicazione: livello 300, 200 e 100.
Scegliete la fiala appropriata per le applicazioni di analisi dell'acqua utilizzando le linee guida EPA. I kit convenienza di fiale filettate Thermo Scientific™ EPA sono disponibili in pratici kit assemblati e non assemblati che consentono di risparmiare tempo durante la preparazione dei campioni. È possibile scegliere tra fiale EPA in vetro trasparente o ambrato di livello 100, 200 (preigienizzate) o 300 (preigienizzate e certificate) con una capacità totale di 20 ml e di 40 ml. I kit assemblati comprendono fiale con tappi e setti premontati. I kit convenienza non assemblati contengono fiale confezionate in pellicola termoretraibile, con tappi e setti confezionati separatamente in sacchetti di plastica. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific™ National™ e Thermo Scientific™ Chromacol™.
Level 100 EPA vials
These are processed and packaged under a strict registered ISO Quality Management System in the same manner as Level 300 products. Level 100 products are not certified or pre-cleaned. Every case of product is labeled with its production number and is custody sealed to ensure reliable chain-of-custody.
National EPA Screw Vials convenience kits are recommended for discrete water sampling under EPA 40 CFR 136 “Guidelines for Establishing Test Procedures for the Analysis of Pollutants” and EPA 40 CFR 141 “National Interim Primary Drinking Water Regulations: Control of Trihalomethanes in Drinking Water”.
Level 200 pre-cleaned vials
Processed and packaged under a strict registered ISO Quality Management System in the same manner as Level 300 products. Level 200 products are not certified. Every case of product is labeled with its production number and is custody sealed to ensure reliable chain-of-custody.
Level 300 pre-cleaned and certified
Laboratory certified to meet U.S. EPA Super Fund Standards in accordance with the latest edition of EPA’s Specifications and Guidance for Contaminant Free Sample Containers. The Level 300 Certificate of Analysis is backed by third-party-generated validatable laboratory data, and provides complete traceability through the production process. Every case of Level 300 product contains a Certificate of Analysis and is custody sealed to ensure reliable chain of-custody.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione EPA Screw Vial Convenience Kit
Colore Trasparente
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 40 mL
Da utilizzare con (applicazione) For water analysis application using EPA guidelines
N. per confezione 100
Tipo di chiusura Tappo a vite
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e nelle condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.