Learn More
Novus Biologicals™ EPB41L3 Antibody Blocking Peptide
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
Specifica
Specifica
| Gene ID (Entrez) | 23136 |
| Concentrazione | 1 mg/mL |
| Content And Storage | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Da utilizzare con (applicazione) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NB110-61027 |
| Alias gene | 4.1 BFLJ37633, DAL1DAL-1,, Differentially expressed in adenocarcinoma of the lung protein 1, erythrocyte membrane protein band 4.1-like 3, KIAA0987band 4.1-like protein 3 |
| Simbolo del gene | EPB41L3 |
| Quantità | 0.1 mg |
| Research Category | Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Signal Transduction, Tumor Suppressors |
| Tampone di conservazione | Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA. |