Learn More
Novus Biologicals™ EPC1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
Specifica
Specifica
| Quantità | 0.1 mL |
| Content And Storage | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Research Category | modENCODE Antibodies |
| Bersaglio | EPC1 |
| Sinonimo | DKFZp781P2312, enhancer of polycomb 1, enhancer of polycomb homolog 1, enhancer of polycomb homolog 1 (Drosophila), Epl1 |
| Simbolo del gene | EPC1 |