missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Epcam / CD326 Mouse, Clone: rMOC-31, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: EnquireBio 4072-MSM19-P0
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
| Epcam / CD326 | |
| Cell surface | |
| rMOC-31 | |
| Unconjugated | |
| NP_002345 | |
| Mouse | |
| 40-43kDa | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 4072 | |
| IgG1 κ |
| Immunohistochemistry | |
| Monoclonal | |
| 200μg/mL | |
| 10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide. | |
| EPCAM | |
| Neuraminidase treated GLS-1 human small cell lung carcinoma cells | |
| HT29 cells or breast tumor | |
| 20 μg | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto