Learn More
BRAND™ EPDM Rubber Conical Gaskets
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte esterna:
11 mm
16 mm
20 mm
22 to 84 mm
25 mm
32 mm
43 mm
71 mm
89 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 8
Descrizione
- Rubber (EPDM) construction
- Conical shape
- Provides a secure fit between filter funnel and filter flask
- Supplied in packs of 10
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Used for Filter Funnels and Filter Flasks |
| Quantità | 10 |
| Dimensioni (sistema metrico) | 89 mm |
| Diametro (sistema metrico) parte esterna | 89 mm |
| Materiale | EPDM |
| Tipo | Gasket, Conical |