Learn More
Cole-Parmer™ EPDM Smart Gasket
Click to view available options
Tipo:
Gasket, Smart
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Used as a Standard Sanitary Gaskets with Standard Tri-clamp Fittings |
| Quantità | 1 Each |
| Materiale | EPDM |
| Tipo | Gasket, Smart |