missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ EphB6 Antibody Pair [HRP]

Codice prodotto. 18212696 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
15 Plates
5 Plates
Dimensione della confezione:
pezzi 15
pezzi 5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18212696

Marca: Novus Biologicals™ NBP27949015PLATES

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Monoclonal Antibody Pair

This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human EphB6.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Intervallo saggio 9.4 pg/mL
Assay Sensitivity 9.38-600 pg/mL
Saggio Sandwich ELISA
Coniugato HRP
Product Type Antibody Pairs
Specificità This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human EphB6.
Target Species Human
Da utilizzare con (applicazione) Sandwich ELISA
Alias gene EC 2.7.10.1, EPH receptor B6, EphB6, ephrin type-B receptor 6, HEPTyrosine-protein kinase-defective receptor EPH-6, MGC129910, MGC129911
ID gene (immissione) 2051
Simbolo del gene EPHB6
Specie ospite Rabbit
Contenuto kit
  • Standard: Each vial contains 8 ng of recombinant EphB6.
  • Capture Antibody: 1.0 mg/mL of rabbit anti-EphB6 monoclonal antibody (in PBS, pH 7.4).
  • Detection Antibody: 0.5 mg/mL rabbit anti-EphB6 monoclonal antibody conjugated to horseradish-peroxidase (HRP) (in PBS, 50 % glycerol, pH 7.4).
  • Quantità 15 Plates
    Status giuridico RUO
    Disciplina di ricerca Protein Kinase
    Requisiti di stoccaggio Storage is content dependent.
    Bersaglio EphB6
    Tecnica 1. Capture Antibody: Dilute to a working concentration of 2 μg/mL in CBS before coating. 2. Detection Antibody: Dilute to working concentration of 0.5 μg/mL in detection antibody dilution buffer before use. 3. Standard: Reconstitute with 1 ml detection antibody dilution buffer. After reconstitution, store at -20 to -80°C in a manual defrost freezer. A seven-point standard curve using 2-fold serial dilutions in sample dilution buffer, and a high standard of 0.6 ng/mL is recommended.
    Vedi altri risultati Mostra meno risultati
    Correzione del contenuto del prodotto

    Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

    Titolo del prodotto

    Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

    Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato