Learn More
Epidermal Growth Factor Receptor/EGFR Ab-5 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry, western blotting, immunofluorescence, immunoprecipitation and flow cytometry experiments.
207.00€ - 1020.00€
Specifica
Antigene Epidermal Growth Factor Receptor/EGFR Ab-5
Clone H11
Applicazioni Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Classificazione Monoclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Quantità Concentrazione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Concentrazione Prezzo Quantità e disponibilità  
12640977
Vedere i documenti
Epredia
MS-316-P0
100 μL 200μg/mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12650977
Vedere i documenti
Epredia
MS-316-P1
500 μL 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
585.00€
391.37€ / 500µL
Risparmia 193.63€
33% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12630977
Vedere i documenti
Epredia
MS-316-P
1 mL 200μg/mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12660977
Vedere i documenti
Epredia
MS-316-P1ABX
100 μL 1mg/mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12603952
Vedere i documenti
Epredia
MS-316-PABX
200 μL 1mg/mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
EGFR is a type I receptor tyrosine kinase with sequence homology to erbB-1, -2, -3 -4 or HER-1, -2, -3 -4. It binds to Epidermal Growth Factor (EGF), Transforming Growth Factor-a (TGF-a), Heparin-binding EGF (HB-EGF), amphiregulin, βcellulin and epiregulin. EGFR is overexpressed in tumors of breast, brain, bladder, lung, gastric, head & neck, esophagus, cervix, vulva, ovary, and endometrium. It is predominantly present in squamous cell carcinomas.
Host Species: Mouse
Clone: H11
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Does not react with mouse and rat. Others not known.
Epitope: Extracellular domain
Immunogen: HC2 20 d2 cells
Molecular Weight: 170 kDa (wild type) and 145 kDa (vIII variant)
Positive Control: A431 cells, Placenta or Squamous cell CA
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
  • Immunoprecipitation (Native only)
  • Flow Cytometry
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Specifica
Specifica
Epidermal Growth Factor Receptor/EGFR Ab-5
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Mouse
EGFR Family
HC2 20 d2 cells
Primary
H11
Monoclonal
Concentrated
RUO
Human
IgG1 κ