Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Epithelial Specific Antigen/Ep-CAM Ab-7, Mouse Monoclonal Antibody
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ Epithelial Specific Antigen/Ep-CAM Ab-7, Mouse Monoclonal Antibody.
143.82€ - 668.10€
Specifica
| Antigene | Epithelial Specific Antigen/Ep-CAM Ab-7 |
|---|---|
| Clone | MOC-31 |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Monoclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
|
12660217
|
Epredia™
MS-1825-S0 |
100 μL | Concentrated | ||||||
|
12670217
|
Epredia™
MS-1825-S1 |
500 μL | Concentrated |
532.00€ 371.28€ / 500µL Risparmia 160.72€ 30% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
|
12650217
|
Epredia™
MS-1825-S |
1 mL | Concentrated | ||||||
|
12630217
|
Epredia™
MS-1825-R7 |
7 mL | Prediluted | ||||||
Descrizione
Host Species: Mouse
Clone: MOC-31
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Neuraminidase treated cells from a variant small cell lung carcinoma cell line (GLS-1)
Molecular Weight: 40 kDa
Positive Control: Colon CA
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Specifica
| Epithelial Specific Antigen/Ep-CAM Ab-7 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| IgG2a κ |
| MOC-31 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Cancer and Tumor Biology | |
| Neuraminidase treated cells from a variant small cell lung carcinoma cell line (GLS-1) | |
| Primary |