Learn More
Tocris Bioscience™ Eplerenone
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Descrizione
Selective mineralocorticoid (aldosterone) receptor antagonist (IC50 = 360 nM). Displays > 27-fold selectivity over androgen, progesterone and estrogen receptors (IC50 > 10 μM). Orally active antihypertensive in vivo.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Eplerenone |
| Quantità | 10 mg |
| Peso formulazione | 414.5 |
| Purezza | >99% |
| Peso molecolare | 417.516 |