Learn More
Eppendorf™ epMotion™ Reservoir, 195 mL
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
:
195 mL
Descrizione
- Holds up to 195 mL reagent
- Tapered shape for full reagent recovery
- Available as tempered version (cooling or warming)
- Modules to increase tip space
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 195 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo | Low Profile Reservoir |
| Imballaggio | 4 x 5 reservoirs |
| Canali | 96 |
| N. di pozzetti | 96 cavities |