Learn More
Agilent BioTek Epoch 2 Microplate Spectrophotometer, IVD
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17217809 Sfoglia Tutto Agilent BioTek Prodotti
Click to view available options
Modello:
EPOCH2NS
EPOCH2NSC
EPOCH2TS
EPOCH2TSC
Include:
Cuvette Port
No Touchscreen, No Cuvette Port
Touchscreen
Touchscreen, Cuvette Port
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17217809
Marca: Agilent BioTek EPOCH2NSSI
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The BioTek Epoch 2 microplate spectrophotometer delivers excellent performance for UV-Vis absorbance measurements. For In Vitro Diagnostic Use.
The BioTek Epoch 2 microplate spectrophotometer delivers excellent performance for UV-Vis absorbance measurements. Measurements can be performed in 6- to 384-well microplates, cuvets, and in microvolume samples with the available Take3 microvolume plate. The broad wavelength range enables applications from nucleic acid and protein quantification in the low UV to microbial growth assays higher wavelengths
Epoch 2 is easy to use and the optional touch screen interface makes it simple to choose predefined protocols or to define custom programs. Endpoint, kinetic, spectral scanning and well area scanning modes, plus incubation and shaking enable wide-ranging applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di rilevatore Photodiode
Sorgente luminosa Xenon Flash Lamp
Velocità di misurazione 96 wells: 8 sec., 384 wells: 14 sec.
Accuracy ±2 nm
Certificazione/Conformità CE and TUV marked. RoHS compliant.
Da utilizzare con (applicazione) Nucleic acid and protein quantification to ELISA and microbial growth assays
Altezza (sistema imperiale) 22 in.
Hertz 50/60 Hz
Include No Touchscreen, No Cuvette Port
Modello EPOCH2NS
Intervallo della lunghezza d'onda 200 to 999 nm, 1 nm increments
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado