Learn More
Agilent BioTek Epoch 2 Microplate Spectrophotometer, IVD
The BioTek Epoch 2 microplate spectrophotometer delivers excellent performance for UV-Vis absorbance measurements. For In Vitro Diagnostic Use.
dietro preventivo
Specifica
Tipo di rilevatore Photodiode
Sorgente luminosa Xenon Flash Lamp
Velocità di misurazione 96 wells: 8 sec., 384 wells: 14 sec.
Accuracy ±2 nm
Certificazione/Conformità CE and TUV marked. RoHS compliant.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Modello Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Modello Include Prezzo Quantità e disponibilità  
17217809
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Agilent BioTek
EPOCH2NS-SI
EPOCH2NS No Touchscreen; No cuvette port
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
17237809
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Agilent BioTek
EPOCH2NSC-SI
EPOCH2NSC Cuvet port only
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Descrizione
Descrizione
The BioTek Epoch 2 microplate spectrophotometer delivers excellent performance for UV-Vis absorbance measurements. Measurements can be performed in 6- to 384-well microplates, cuvets, and in microvolume samples with the available Take3 microvolume plate. The broad wavelength range enables applications from nucleic acid and protein quantification in the low UV to microbial growth assays higher wavelengths
Epoch 2 is easy to use and the optional touch screen interface makes it simple to choose predefined protocols or to define custom programs. Endpoint, kinetic, spectral scanning and well area scanning modes, plus incubation and shaking enable wide-ranging applications.
Specifica
Specifica
Photodiode
96 wells: 8 sec., 384 wells: 14 sec.
CE and TUV marked. RoHS compliant.
22 in.
200 to 999 nm, 1 nm increments
Xenon Flash Lamp
±2 nm
Nucleic acid and protein quantification to ELISA and microbial growth assays
50/60 Hz