Learn More
Epredia™ Epoxy Diagnostic Slides
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Conteggio pozzetti:
1
3
4
5
8
10
12
Colore:
Black
Blue
White
Diametro (sistema metrico):
10 mm Well
11.43 mm Well
13 mm Well
14 mm Well
5 mm Well
6 mm Well
6.7 mm Well
8 mm Well
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Descrizione
- Binds and keeps liquids applied to the well area
- Provides wettable wells for staining and growing cell cultures
- Prevents cross-contamination
- Hydrophobic coatings are very durable and withstand the strongest stains
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 25 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 75 mm |
| Materiale | Epoxy |
| Spessore (sistema metrico) | 1 mm |
| Tipo | Diagnostic Slide |
| Conteggio pozzetti | 1 |
| Colore | Blue |
| Diametro (sistema metrico) | 8 mm Well |