Learn More
Epredia™ Epoxy Diagnostic Slides
Codice prodotto. 15283219 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Conteggio pozzetti:
1
3
4
5
8
10
12
Colore:
Black
Blue
White
Diametro (sistema metrico):
10 mm Well
11.43 mm Well
13 mm Well
14 mm Well
5 mm Well
6 mm Well
6.7 mm Well
8 mm Well
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Codice prodotto. 15283219
Marca: Epredia™ X1XER332L
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
These hydrophobic coatings bind liquids applied to the wells and keeps fluids in the well area. Clean, flat and suitable for immediate use
  • Binds and keeps liquids applied to the well area
  • Provides wettable wells for staining and growing cell cultures
  • Prevents cross-contamination
  • Hydrophobic coatings are very durable and withstand the strongest stains
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 25 mm
Larghezza (sistema metrico) 75 mm
Materiale Epoxy
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Tipo Diagnostic Slide
Conteggio pozzetti 4
Colore Blue
Diametro (sistema metrico) 8 mm Well