Learn More
Mettler Toledo™ Epoxy / Graphite Conductivity Probes
A 4-pole conductivity probe with integrated temperature sensor and attached 10m cable.
605.00€ - 685.00€
Specifica
Tipo Conductivity Probe
Da utilizzare con (applicazione) For Many Different Sample Types
Costante di cella 0.57 cm-1
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Materiale Epoxy, Graphite
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
10004374
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Mettler Toledo™
51344112
InLab™ 738
685.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 22-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11927801
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Mettler Toledo™
51344122
InLab™ 738-5M
605.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11937801
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Mettler Toledo™
51344124
InLab™ 738-10m
645.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
The InLab738-10m operates over a wide measuring range and can be used for many different sample types. The integrated temperature sensor compensates for the difference in temperature between the sample and reference temperature.
  • Rugged plastic body provides full protection
  • IP67 rated; Fully protected against ingress of water and dust
  • Open tip design for easy rinsing and minimising sample carryover
  • For general measurements in the field or factory
Specifications
  • Measuring Range: 0.01 to 1000mS/cm
  • Temperature Range: 0° to 100°C
  • Cable and Connectors: 10m IP67 LTW
  • Cell Constant: 0.57cm-1
  • Cell Type: Four graphite poles
  • Shaft Material: Epoxy
  • Shaft Diameter: 12mm
  • Shaft Length: 120mm
  • ISM: No
  • Temperature Probe: NTC 30 kOhm
Specifica
Specifica
Conductivity Probe
0.57 cm-1
Epoxy, Graphite
4-Pole
For Many Different Sample Types
120 mm
0.01 to 1000 mS/cm
Rugged Plastic Shaft