Learn More
Eppendorf™ Rotor for Centrifuge 5418 R
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
18 x 1.5/2.0 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Precision-engineered for optimal sample separation
- All fixed-angle rotors, rotor lids, buckets, caps and adapters can be autoclaved (121°C, 20 min.)
- Accessories (adaptors and buckets) further customize your centrifuge setup
Specifica
Specifica
| Descrizione | FA-45-18-11, Aerosol-tight - Includes rotor lid |
| Materiale | Alluminio |
| Tipo | Rotore ad angolo fisso |
| Capacità | 18 x 1.5/2.0 ml |
| RCF max | 16,873 x g |
| Velocità max | 14,000 rpm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Centrifuge 5418 R |
| Include | Coperchio in alluminio |