Learn More
Eppendorf™ Rotor for Centrifuges 5804 R and 5810 R
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
20 x 5 ml
24 x 15 mL
4 x 250 ml
40 x 15 mL
48 x 1.5/2 ml
6 x 15/50 mL
Tipo:
Aerosol-tight Rotor
Fixed Angle Rotor
Rotor
Rotore a cestello oscillante
Rotore ad angolo fisso
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Precision-engineered for optimal sample separation.
- All fixed-angle rotors, rotor lids, buckets, caps and adapters can be autoclaved (121°C, 20 min.).
- Accessories (adaptors and buckets) further customize your centrifuge setup.
- Aerosol-tight options available.
Specifica
Specifica
| Tipo | Rotor |
| Capacità | 40 x 15 mL |
| RCF max | 5,050 x g |
| Velocità max | 5,500 rpm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Centrifuges 5804 R and 5810 R |
| Include | 48 Steel sleeves |
| Modello | F-35-48-17 |