Learn More
Eppendorf™ Adattatori per puntali per pipette Combitips Advanced™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4437163 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
25 mL
50 mL
Codice colore:
Grigio chiaro
Rosso
Quantità:
1 Ea.
7 Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 7
Codice prodotto. 12614607
Marca: Eppendorf™ 0030089715
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Adattatori per l'uso con puntali per pipette Eppendorf. Gli adattatori Eppendorf™ per puntali per pipette Combitips Advanced™ sono codificati mediante colore e autoclavabili.
Use these adapters with Eppendorf pipet tips. Eppendorf™ Adapters for Combitips Advanced™ Pipet Tips are color-coded and autoclavable.
  • Available in 25 and 50mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 25 mL
Autoclavabile
Quantità 1 Ea.
Codice colore Rosso
Da utilizzare con (apparecchiatura) 25 mL Eppendorf Quality Tip