Learn More
Eppendorf™ Centrifuge Bottles
Codice prodotto. p-38653 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
750 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 13236599
Marca: Eppendorf™ 5820708000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Wide mouth plastic centrifuge bottles.
Per l'uso con le centrifughe Eppendorf 5804/5804R, 5810/5810R.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 25 once, 750 ml
Capacità (sistema metrico) 750 ml
Capacità (sistema imperiale) 25 once
Include Tappo a vite
Materiale Polypropylene
Forza max 3250 x g
Bocca Larga
Da utilizzare con (apparecchiatura) 1 x 400mL Adapter for super capacity 4 x 400mL rotor A-4-81
Materiale chiusura Polipropilene
Tipo di chiusura A vite
Autoclavabile